Merck
AOB947289138
AOBChem
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H17BF6O3/c1-12(2)13(3,4)25-16(24-12)11-9(15(20,21)22)6-8(14(17,18)19)7-10(11)23-5/h6-7H,1-5H3
InChI Key
GEXCNGRGMUVGHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-4-6-bis-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-pinacol-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33254.pdf