Merck
AOB945512028
AOBChem
5-Bromo-3-(4-fluorophenyl)aminocarbonylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.94
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-bromo-5-((4-fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BBrFNO3/c15-10-6-8(5-9(7-10)14(19)20)13(18)17-12-3-1-11(16)2-4-12/h1-7,19-20H,(H,17,18)
InChI Key
SKAGFNBENCSPHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-4-fluorophenyl-aminocarbonylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32909.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)