Merck
AOB945511902
AOBChem
3-Chloro-2-ethoxy-4-formylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8-7(9)6(5-11)3-4-10-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DUMPPOIISAAALB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-ethoxy-4-formylpyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32611.pdf