Merck
AOB945511857
AOBChem
(4-Bromo-2-chloropyridin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥36,200
500 MG
¥48,400
1 G
¥64,600
5 G
¥211,000
10 G
¥353,200
ベンダーカタログ番号: 32500-250MG
¥36,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥36,200
500 MG
¥48,400
1 G
¥64,600
5 G
¥211,000
10 G
¥353,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 32500-250MG
¥36,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-5-1-2-9-6(8)4(5)3-10/h1-2,10H,3H2
InChI Key
JNXKBYCNKINKER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32500.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)