Merck
AOB640097825
AOBChem
6-Bromo-indan-1-one 1,2-ethanediol ketal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥110,400
500 MG
¥154,300
ベンダーカタログ番号: 32202-250MG
¥110,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥110,400
500 MG
¥154,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 32202-250MG
¥110,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2,3-dihydrospiro[indene-1,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-2-1-8-3-4-11(10(8)7-9)13-5-6-14-11/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
HGFACNZKELSKHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-indan-1-one-1-2-ethanediol-ketal.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32202.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)