Merck
AOB640097795
AOBChem
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.57
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-5-2-4(9)3-8-6(5)7/h2-3,9H,1H3
InChI Key
BDRZASDJWOUJSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-ol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32084.pdf