Merck
AOB640097753
AOBChem
3-Ethyl-4-methoxyphenylboronic acid piancol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-ethyl-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO3/c1-7-11-10-12(8-9-13(11)17-6)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI Key
YOLIKNNPHVFIHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethyl-4-methoxyphenylboronic-acid-piancol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31762.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)