Merck
AOB640097453
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥63,800
500 MG
¥87,700
1 G
¥119,800
5 G
¥408,200
10 G
¥688,400
ベンダーカタログ番号: 30927-250MG
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥63,800
500 MG
¥87,700
1 G
¥119,800
5 G
¥408,200
10 G
¥688,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 30927-250MG
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)2-6(4-11)3-8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
VPZGPFNDJKYPCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30927.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)