Merck
AOB640097431
AOBChem
2,4-Dibromo-5-fluorobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.92
MDL番号:
Iupac Name
(2,4-dibromo-5-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-2-6(9)7(10)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
InChI Key
RXYPCMJCRFWJMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dibromo-5-fluorobenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30838.pdf