Merck
AOB640097417
AOBChem
1-(5-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,600
500 MG
¥61,900
1 G
¥83,500
ベンダーカタログ番号: 30815-250MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,600
500 MG
¥61,900
1 G
¥83,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 30815-250MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(11)5-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
NUSYYNLVUKHOQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-hydroxy-2-methylphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30815.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)