Merck
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,100
10 G
¥39,000
25 G
¥69,100
ベンダーカタログ番号: 30787-5G
¥26,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,100
10 G
¥39,000
25 G
¥69,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 30787-5G
¥26,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)