Merck
AOB640097214
AOBChem
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥20,400
10 G
¥28,700
25 G
¥49,000
ベンダーカタログ番号: 30302-5G
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥20,400
10 G
¥28,700
25 G
¥49,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 30302-5G
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-3-5(8(11)12)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30302.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)