Merck
AOB640096645
AOBChem
1-(2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥20,400
1 G
¥25,500
5 G
¥71,500
10 G
¥116,000
25 G
¥220,600
ベンダーカタログ番号: 27873-500MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥20,400
1 G
¥25,500
5 G
¥71,500
10 G
¥116,000
25 G
¥220,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 27873-500MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(12)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
JRWQSKXAEUPVNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-fluoro-4-5-dimethoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27873.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)