Merck
AOB640096435
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.08
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-5-12-9-6-7(11)3-4-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI Key
UYIYJCJNTNUSBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27166.pdf