Merck
AOB640096346
AOBChem
3-Cyclohexen-1-ol, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1-benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl benzoate
Inchi Code
1S/C19H25BO4/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-10-12-16(13-11-15)22-17(21)14-8-6-5-7-9-14/h5-10,16H,11-13H2,1-4H3
InChI Key
LTESOIPVWJPSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyclohexen-1-ol-4-4-4-5-5-tetramethyl-1-3-2-dioxaborolan-2-yl-1-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26921.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)