Merck
AOB640096143
AOBChem
4-Chloronicotinaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.02
MDL番号:
Iupac Name
4-chloronicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;/h1-4H;1H
InChI Key
ZFCGVSMSAQHZBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloronicotinaldehyde-hydrochloride.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26396.pdf