Merck
AOB640096075
AOBChem
2-Amino-3,5-dimethylphenyboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.15
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dimethyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H22BNO2/c1-9-7-10(2)12(16)11(8-9)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8H,16H2,1-6H3
InChI Key
XQEHKQFBWBIISY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-3-5-dimethylphenyboronic-acid-pinacol-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26235.pdf