Merck
AOB640095967
AOBChem
3-Fluoro-4-phenylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
InChI Key
VCHBPECPEWKVHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-4-phenylaniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26017.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)