Merck
AOB640095709
AOBChem
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.16
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
QUXNTFQQUQFLDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylbenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25419.pdf