Merck
AOB640095391
AOBChem
3-Fluoro-5-(methylthio)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZSEWNFQVEKASQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-methylthio-benzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24560.pdf