Merck
AOB640095342
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylsulfanyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BFO2S/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
LGZXPXQDVMBXPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24488.pdf