Merck
AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥20,400
1 G
¥25,500
5 G
¥71,700
10 G
¥116,400
ベンダーカタログ番号: 24328-500MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥20,400
1 G
¥25,500
5 G
¥71,700
10 G
¥116,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 24328-500MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)