Merck
AOB640095153
AOBChem
4-Fluoro-3-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,500
500 MG
¥37,500
1 G
¥49,200
5 G
¥156,400
ベンダーカタログ番号: 23930-250MG
¥28,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,500
500 MG
¥37,500
1 G
¥49,200
5 G
¥156,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 23930-250MG
¥28,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-3-(4-pyridinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8FNO/c13-12-2-1-9(8-15)7-11(12)10-3-5-14-6-4-10/h1-8H
InChI Key
CPYLRTYGSUHTNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-pyridin-4-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23930.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)