Merck
AOB640095058
AOBChem
5-Bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.11
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c1-8-10(6-14-7-11(8)12)9-2-4-13-5-3-9/h2-7H,1H3
InChI Key
NNIIWWUEQIMBRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-methyl-3-4-bipyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23631.pdf