Merck
AOB640094659
AOBChem
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
500 MG
¥25,700
1 G
¥32,800
ベンダーカタログ番号: 22149-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
500 MG
¥25,700
1 G
¥32,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 22149-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6-2-5(9)4(7)3-8-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
UGRXQMRKJKJLHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22149.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)