Merck
AOB640094654
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.03
MDL番号:
Iupac Name
[2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c9-7-3-6(14-8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI Key
UUWJYAPZRFZVRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22139.pdf