Merck
AOB640094637
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥20,600
1 G
¥25,700
5 G
¥71,900
10 G
¥116,800
ベンダーカタログ番号: 22092-500MG
¥20,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥20,600
1 G
¥25,700
5 G
¥71,900
10 G
¥116,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 22092-500MG
¥20,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
InChI Key
LWJZBGIOIZYWAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22092.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)