Merck
AOB640094288
AOBChem
1-Bromo-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
InChI Key
RXNZFRZJZNMBBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-4-difluoro-3-methoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20684.pdf