Merck
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥21,000
1 G
¥26,400
5 G
¥74,700
10 G
¥121,500
ベンダーカタログ番号: 20409-500MG
¥21,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥21,000
1 G
¥26,400
5 G
¥74,700
10 G
¥121,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20409-500MG
¥21,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)