Merck
AOB640094052
AOBChem
6-Bromo-2,3-difluorophenetole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-ethoxy-3,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-2-12-8-5(9)3-4-6(10)7(8)11/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
FDFFRSVLMINCJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-difluorophenetole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19970.pdf