Merck
AOB640094038
AOBChem
3,5-Dichloro-4-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.9
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O3/c1-2-3-15-9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChI Key
GXOBEFMWCPTAAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-propoxyphenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19904.pdf