Merck
AOB640093907
AOBChem
4-Bromo-3-fluorothioanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.09
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFS/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
SUZAIHLOLUYRJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluorothioanisole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19365.pdf