Merck
AOB640093312
AOBChem
3-Fluoro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.04
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BFNO4/c13-10-6-8(5-9(7-10)12(16)17)11(15)14-1-3-18-4-2-14/h5-7,16-17H,1-4H2
InChI Key
JTGJWGMJQRLWIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-morpholine-4-carbonyl-phenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17333.pdf