Merck
AOB640093149
AOBChem
3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.08
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
GWLSRJOABGHOOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16848.pdf