Merck
AOB640093085
AOBChem
6-Bromo-2,3-dimethoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,000
500 MG
¥31,100
1 G
¥40,300
5 G
¥124,300
10 G
¥205,800
25 G
¥397,000
ベンダーカタログ番号: 16618-250MG
¥24,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,000
500 MG
¥31,100
1 G
¥40,300
5 G
¥124,300
10 G
¥205,800
25 G
¥397,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 16618-250MG
¥24,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2,3-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C8H9BrO3/c1-11-6-4-3-5(9)7(10)8(6)12-2/h3-4,10H,1-2H3
InChI Key
GLFHKBHNESVSIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-dimethoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16618.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)