Merck
AOB640092715
AOBChem
4-Chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.58
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI Key
KOKDRWBXALDALY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-methoxy-1-trifluoromethyl-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15358.pdf