Merck
AOB640092293
AOBChem
1-Chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c1-10-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
SMJFIELODILNDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-2-methoxymethoxy-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14040.pdf