Merck
AOB640091903
AOBChem
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.15
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
FBRDIJHNSYWYIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-4-methoxybenzamide.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11805 .pdf