Merck
AOB640091409
AOBChem
4-Bromoacetyl-3-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.86
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromoacetyl)-3-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BBrFO3/c10-4-8(12)6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11/h1-3,13-14H,4H2
InChI Key
BXVHKBNJUHSCRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromoacetyl-3-fluorophenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10354.pdf