Merck
AMBH9A1D3DE7
Ambeed, Inc.
1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-anilino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9(2)15)16-12(13-8)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
UIIUOFPGDKBCEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31609-42-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31609-42-4.html