Merck
AMBH9A1D3526
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.18
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-13(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
MLFFPCMQWLVVLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/329-17-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/329-17-9.html