Merck
AMBH99C03763
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((2-bromothiazol-5-yl)methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.18
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H13BrN2O2S/c1-9(2,3)14-8(13)12-5-6-4-11-7(10)15-6/h4H,5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
YKVJDNHDCQSTFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/519003-04-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/519003-04-4.html