Merck
AMBH99C031C7
Ambeed, Inc.
1-(5-Phenylthiophen-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-phenyl-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H10OS/c1-9(13)11-7-8-12(14-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
InChI Key
SPXBZAHGTSZQLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1665-41-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1665-41-4.html