Merck
AMBH99C030AF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.64
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-4-8(11)9(7)13-6-2-5-12-13/h1-6H,11H2
InChI Key
HGSSJLZIMKAPCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/926215-50-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/926215-50-1.html