Merck
AMBH99C029F5
Ambeed, Inc.
2,3-Dibromoquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.94
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dibromoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H4Br2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
InChI Key
VBZDMKSVSNFQSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23719-78-0.html
Synonym
2,3-Dibromoquinoxaline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23719-78-0.html