Merck
AMBH996F2C62
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-formylthiazol-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-formyl-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3S/c1-9(2,3)14-8(13)11-7-10-4-6(5-12)15-7/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,13)
InChI Key
LKFCHUSAPKBABQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/391668-77-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/391668-77-2.html