Merck
AMBH996F2423
Ambeed, Inc.
4-(1-(Methylamino)ethyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.29
MDL番号:
Iupac Name
4-[1-(methylamino)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-7(11-2)8-3-5-9(6-4-8)14(10,12)13/h3-7,11H,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
DYXBDKAGCQTXGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851879-15-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/851879-15-7.html