Merck
AMBH990F7672
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.1
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)6(9)2-5/h1-3H
InChI Key
PXEALGANJOODMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213382-46-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/213382-46-8.html