コンテンツぞスキップ
Merck
AMBH990F7646
Ambeed, Inc.
2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3,(H,14,15)
InChI Key
KZFOEWNXVAZSDM-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84100-84-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84100-84-5.html
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス