Merck
AMBH990F7618
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-2-17-10(14)7-13-11(15)8-5-3-4-6-9(8)12(13)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
NYNCZOLNVTXTTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6974-10-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6974-10-3.html